K-007
Kava Kavalactones Mix solution
25-250 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
összetétel
Desmethoxyyangonin, 250 μg/mL
Dihydrokavain, 250 μg/mL
Dihydromethysticin, 250 μg/mL
Flavokawain A, 25 μg/mL
D,L-Kavain, 250 μg/mL
Methysticin, 250 μg/mL
Yangonin, 250 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
25-250 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup
Cikkek
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.