A-197
Ashwagandha Dietary Ingredients Mix solution
20-100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
összetétel
Withaferin A, 100 μg/mL
Withanolide A, 100 μg/mL
Withanolide B, 20 μg/mL
Withanoside V, 100 μg/mL
Withanoside IV, 100 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
20-100 μg/mL in methanol
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup