Fontos dokumentumok
G-013
Supelco
Ginkgo Biloba Terpene Lactones Mix
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Méret kiválasztása
1 ML
213 000,00 Ft
213 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
213 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24O10
Molekulatömeg:
424.40
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
213 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
összetétel
Bilobalid
Ginkgolide A
Ginkgolide B
Ginkgolide C
Ginkgolide J
kiszerelés
ampule of 1.0 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL each component in acetonitrile
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Ginkgo biloba extract is a mixture of biologically active secondary metabolites. The main constituents are bilobalide (BB), ginkgolide A (GA), ginkgolide B (GB) and ginkgolide C (GC).[1][2] Ginkgo biloba extracts include around 300 compounds, with major constituents being flavonoids and terpene lactones. Terpene lactones make up to 6% of the total extract.[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ginkgo biloba terpene lactone constitutes a major part of Ginkgo Biloba extract (GBE), which is used as a phytomedicine, and is used for multiple disorders including CNS (central nervous system), circulatory, cardiovascular, respiratory and renal diseases.[3] Extracts from the leaves of Gingko plants are thought to have anti-stress, anti-cancer, neuroprotective, cardioprotective and memory enhancing properties. Terpenoid lactones are thought play a complementary role in these effects of GBE.[4]
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
S Mahadevan et al.
Journal of food science, 73(1), R14-R19 (2008-01-24)
The new age of nutraceuticals is now embracing the centuries old herbal extract of Ginkgo biloba (Mantissa Plantarum Altera, 1771, Ginkgoceae). The standardized preparation of the Ginkgo leaf extract (EGb 761) contained 2 main bioactive constituents, flavonoid glycosides (24%) and
Yong Joo Park et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 16(15), 6317-6325 (2015-10-06)
Ginkgo biloba extract (GBE) is a popular phytomedicine and has been used for disorders of the central nervous system, cardiovascular, renal, respiratory, and circulatory diseases. Although GBE is a complex mixture of over 300 compounds, its major components are 24%
Mostafa K Mesbah et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(6-7), 583-590 (2005-06-07)
The biologically active secondary metabolites of Ginkgo biloba extract EGb 761 in phytopharmaceuticals were analyzed using two simple, rapid, accurate and sensitive HPLC methods. The proposed methods were successfully applied in the determination of terpenes and flavonoids in four phytopharmaceutical
Ping Huang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 138-144 (2014-08-29)
The ginkgo terpene lactones (GTL), mainly including bilobalide (BB), ginkgolide A (GA), ginkgolide B (GB) and ginkgolide C (GC) possess different biological activities such as peripheral vasoregulation, platelet-activating factor (PAF) receptor antagonism, neuroprotective properties and prevention of membrane damage caused