Merck
1667202
USP
L-Threonine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
1721646
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
l-threonine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
256 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1