1535788
USP
Phosphatidylinositol (Soy) Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Phosphatidylinositols, soya, sodium salts
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phosphatidylinositol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O)O)O)O)OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare Phospholipids standard stock solution during the assay of Lecithin by using the liquid chromatography method coupled with an evaporative light-scattering detector.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)