Merck
89179
Sigma-Aldrich
L-Threonine
≥99.5% (NT), BioXtra
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
1721646
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
L-Threonine, BioXtra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −28.5±0.5°, c = 5% in H2O
szennyeződések
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Alkalmazás
  • Reconstruction the feedback regulation of amino acid metabolism to develop a non-auxotrophic L-threonine producing Corynebacterium glutamicum.: This research utilizes L-Threonine as an internal standard for the detection and optimize the production of L-Threonine on genetically modifying Corynebacterium glutamicum aiming at more sustainable and cost-effective bio-manufacturing processes (Liu et al., 2024).
  • Threonine dehydrogenase regulates neutrophil homeostasis but not H3K4me3 levels in zebrafish.: This research utilises L-Threonine as a chemical treatment to study the enzymatic activity of threonine dehydrogenase in regulating neutrophil function in zebrafish (Li et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Preparation of threonine-sepharose, assay and purification of protein kinase C; Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gel - a critical evaluation; Growth requirement of various microorganisms.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
T. Hine et al.
Electrophoresis ?83, 541-541 (1984)
Assay and purification of protein kinase C.
T Kitano et al.
Methods in enzymology, 124, 349-352 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Tamara Seredenina et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(5), 490-513 (2014-02-04)
Voltage-gated proton channels are increasingly implicated in cellular proton homeostasis. Proton currents were originally identified in snail neurons less than 40 years ago, and subsequently shown to play an important auxiliary role in the functioning of reactive oxygen species (ROS)-generating