Fontos dokumentumok
1.08411
Millipore
L-Threonine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-774-1
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
oldhatóság
90 g/L
térfogatsúly
370 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): -15.4 to -16.4
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1