Fontos dokumentumok
T1340000
L-Threonine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference standard
API-család
l-threonine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
256 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)