T8625
L-Threonine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)