Fontos dokumentumok
1656002
USP
Thiamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
thiamine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
250 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, standard stock solution for assay, and performance test according to given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Thiamine Hydrochloride
- Thiamine Mononitrate Oral Solution
- Thiamine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1