Fontos dokumentumok
1462006
USP
Niacinamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicotinamide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
128-131 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, Niacin standard solution, standard niacinamide stock solution, and sample solution for assay, performance, and strength analysis according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- Niacinamide
- Niacinamide Tablets
- Niacinamide Injection
- 〈441〉 Niacin or Niacinamide Assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)