Fontos dokumentumok
1603006
USP
Riboflavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
riboflavin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, and standard stock Riboflavin solution for assay, identification, and performance test according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- Riboflavin
- Riboflavin Tablets
- Water-Soluble Vitamins Preparation
- 〈481〉 Riboflavin Assay
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)