Fontos dokumentumok
BP414
Thiamine mononitrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Thiamine nitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
BP
API-család
thiamine
form
solid
gyártó/kereskedő neve
BP
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)