Merck
BP444
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.21
Beilstein:
114249
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clomethiazole, thiamine
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
törésmutató
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)