PHR2216
Thiamine Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-[(E)-3-[[(E)-2-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-5-hydroxypent-2-en-3-yl]disulfanyl]-5-hydroxypent-2-en-2-yl]formamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
thiamine
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H34N8O4S2/c1-15(31(13-35)11-19-9-27-17(3)29-23(19)25)21(5-7-33)37-38-22(6-8-34)16(2)32(14-36)12-20-10-28-18(4)30-24(20)26/h9-10,13-14,33-34H,5-8,11-12H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)/b21-15+,22-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFEGEDUIIYDMOX-YHARCJFQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)