PHR2212
4-Amino-5-Aminomethyl-2-Methylpyrimidine Dihydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
thiamine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].NCc1c(nc(nc1)C)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRWHCPFBMJIPLY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)