Fontos dokumentumok
1087009
USP
Calcium Pantothenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcium pantothenate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Calcium Pantothenate Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Fizikai tulajdonságok
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1