PHR2207
Thiamine Thiocarbamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(3RS)-3-[[[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]thiocarbamoyl]sulfanyl]-4-oxopentyl acetate (ketodithiocarbamate), Thiamine Impurity H
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
thiamine
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S-]C(=O)N.S(C(CCOC(=O)C)C(=O)C)C(=O)NCc1c(nc(nc1)C)N
InChI
1S/C14H20N4O4S.CH3NOS/c1-8(19)12(4-5-22-10(3)20)23-14(21)17-7-11-6-16-9(2)18-13(11)15;2-1(3)4/h6,12H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,15,16,18);(H3,2,3,4)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGOPORLNMBHBEL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2