PHR2170
Thiamine Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Acetylthiamine hydrochloride, Thiamine Impurity G (EP) as Chloride Hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
thiamine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCOC(=O)C)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-]
InChI
1S/C14H19N4O2S.ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMSHYYQFAKJDON-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3