Fontos dokumentumok
1623411
USP
Succinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
succinic acid
form
crystalline
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 83 g/L at 25 °C
sűrűség
1.564 g/cm3 at 15 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, and system suitability solution for the assay of succinic acid by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.