Fontos dokumentumok
1374601
USP
Malic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-Malic acid, (±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API-család
malic acid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
131-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Fumaric Acid
- Alanine
- Aspartic Acid
- Maleic Acid
- Calcium Citrate Malate
- Cranberry Fruit Powder
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.