Fontos dokumentumok
1211006
USP
Dimethyl sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
elérhetőség
not available in (Sales restrictions may apply)
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dimethyl Sulfoxide Irrigation
- Dimethyl Sulfoxide Gel
- Dimethyl Sulfoxide Topical Solution
- Methylsulfonylmethane
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)