Fontos dokumentumok
S9512
Succinic acid
BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.0% ( with NaOH, titration)
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
1.564 g/cm3 at 15 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1