Merck
1286708
USP
Fumaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
Beilstein:
605763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
API-család
fumaric acid
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
40 %
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fumaric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimethyl Fumarate
  • Dimethyl Fumarate Delayed-Release Capsules
  • Ibutilide Fumarate
  • Alanine
  • Maleic Acid
  • Malic Acid
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C