Merck
797987
Sigma-Aldrich
Succinic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
Beilstein:
1754069
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0%
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
izzítási maradék
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Succinic acid, also referred to as butanedioic acid, is an organic acid, which can be synthesized by various microorganisms from different carbon sources. Succinic acid has a wide range of applications in agricultural, food and pharmaceutical industries. It is also utilized as a raw material in the industrial chemical synthesis of numerous chemicals including adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts and γ-butyrolactone. In addition, succinic acid can also be used in the synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS), polyamides and green solvents.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Production of succinic acid by bacterial fermentation
Hyohak Song a, Sang Yup Lee
Enz. Microbiol. Technol., 39, 352-361 (2006)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.