Merck
W471912
Sigma-Aldrich
Succinic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
FEMA-szám:
4719
Beilstein:
1754069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
8.024
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
Teszt
≥99%
form
crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
water: 83 g/L at 25 °C
sűrűség
1.564 g/cm3 at 15 °C
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
acidic; sour
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)