Fontos dokumentumok
1134368
USP
Citric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
citric acid
robbanási határérték
8 %, 65 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
water: 383 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Anhydrous Citric Acid
- Citric Acid Monohydrate
- Magnesium Carbonate, Citric Acid, and Potassium Citrate for Oral Solution
- Monoglyceride Citrate
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution
- Potassium Citrate Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1