Fontos dokumentumok
S7501
Succinic acid
ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 1 g/10 mL
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?