Merck
1612594
USP
Sevoflurane Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.04
Beilstein:
1841007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sevoflurane
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sevoflurane Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sevoflurane
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
closed cup - boils before flash
Lobbanási pont (C)
closed cup - boils before flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sevoflurane
United States Pharmacopeia, 38(5), 4036-4036 (2013)