Y0001046
Sevoflurane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sevoflurane
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)