1612550
USP
Sevoflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sevoflurane
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=C(F)F)OCF
InChI
1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMCHRPIQINOPJR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)