1612572
USP
Sevoflurane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Hexafluoroisopropyl methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sevoflurane
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare sevoflurane-related compounds stock solution during impurity analysis of sevoflurane by using gas chromatography in conjunction with flame ionization (GC-FI) as a detector.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)