Fontos dokumentumok
PHR1663
Propofol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1031
traceable to Ph. Eur. Y0000016
traceable to USP 1572503
gőznyomás
5.6 mmHg ( 100 °C)
API-család
propofol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Általános leírás
Propofol is approved for induction and maintenance of paediatric anesthesia and sedation in children less than 3 years of age. The mechanism of action involves interaction with gamma-aminobutyric acid A receptor. Rapid effect and fewer side effects like postoperative nausea makes propofol a popular intravenous anesthetic agents.
Alkalmazás
Propofol may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in emulsion dosage form by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)