Fontos dokumentumok
1612540
USP
Sevoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3F7O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sevoflurane
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sevoflurane USP reference standard for use in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and control standard solutions by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) during impurity analysis of sevoflurane.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sevoflurane
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(5), 4036-4036 (2013)