Fontos dokumentumok
1012123
USP
Adenosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: adenosine
API-család
adenosine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
234-236 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Adenosine Injection
- Heparin Sodium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2