Fontos dokumentumok
PHR2087
Nicotinamide Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Nicotinic acid nitrile, Nicotinonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
nicotinamide
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
bp
201 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N#Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3