Fontos dokumentumok
N5535
Niacinamide
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.5% dry basis
Forma
crystals
szín
white
mp
128-131 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of islet maturation culture media
- to induce differentiation of insulin secreting cells
- to compare its preclinical effectiveness with that of progesterone
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)