Fontos dokumentumok
1461003
USP
Niacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Nicotinic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicotinic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
236-239 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: soluble 180 g/L at 20 °C
sűrűség
1.473 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Niacin Tablets
- Niacin Injection
- Niacin Extended-Release Tablets
- Inositol Niacinate
- Niacinamide
- Water-Soluble Vitamins Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup