1179504
USP
Dexpanthenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dexpanthenol
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, and standard stock solutions for assay and strength analysis according to the given below general chapter and monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈115〉 Dexpanthenol assay
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1