Fontos dokumentumok
1044403
USP
Atenolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atenolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
- Atenolol Tablets
- Atenolol Injection
- Atenolol Compounded Oral Suspension
- Atenolol and Chlorthalidone Tablets
- Atenolol Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Levobunolol Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2