Fontos dokumentumok
1441265
USP
Metoprolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-N,N-Bis[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl](1-methylethyl)amine hydrochloride, 1,1′-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metoprolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(COC1=CC=C(CCOC)C=C1)CN(C(C)C)CC(COC2=CC=C(CCOC)C=C2)O.Cl
InChI
1S/C27H41NO6.ClH/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4;/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLLKKRCTYCMVLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3