Fontos dokumentumok
1576005
USP
Propranolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
propranolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Általános leírás
Alkalmazás
- Silicone Rotational Viscosity Standard for Pharmaceutical Viscosity Measurement.: Silicone rotational viscosity standards are essential for accurately measuring the viscosity of pharmaceutical formulations. This ensures consistency and quality in drug production, particularly for injectable medications where precise viscosity control is critical (Allahham et al., 2004).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)