Fontos dokumentumok
PHR1308
Propranolol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. P3500000
traceable to USP 1576005
API-család
propranolol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Általános leírás
Propranolol is a β-adrenergic blocking compound, widely used for the management of cardiac arrhythmia, sinus tachycardia, angina pectoris and hypertension. It is also prescribed for the treatment of dysfunctional labor, migraine, as well as anxiety.