1667701
USP
Alpha Tocopheryl Acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tocopherol
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Vitamin E
- Vitamin E Capsules
- Oil-Soluble Vitamins Tablets
- Oil-Soluble Vitamins Capsules
- Vitamin E Preparation
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil-Soluble Vitamins Preparation
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available