Fontos dokumentumok
1441254
USP
Metoprolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
API-család
metoprolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGHLBXLHZRCXRY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoprolol Fumarate
- Metoprolol Tartrate
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Succinate
- Metoprolol Tartrate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3