Merck
1396364
USP
Methacholine chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetyl-β-methylcholine chloride, (2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.69
Beilstein:
4162373
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methacholine chloride
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
171-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Methacholine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)