Fontos dokumentumok
M2028
Capsaicin
from Capsicum sp., ≥95% (HPLC), powder, TRPV1 agonist
Szinonimák:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp.
biológiai forrás
Capsicum sp.
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
62-65 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , TRPV1(7442)
rat ... Trpv1(83810) , Trpv4(66026)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on chromatin remodeling and gene expression related to synaptic plasticity
- to study TRPV1 channel signaling in H2C1 cells (which are human embryonic kidney 293 cells expressing TRPV1 channels)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges