Fontos dokumentumok
1008501
USP
Acetylcholine chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
ACh
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcholine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
146-150 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Acetylcholine Chloride for Ophthalmic Solution
- Methacholine Chloride
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2