Fontos dokumentumok
229946
Sodium tetraborate
99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Borax, fused
Teszt
99.998% trace metals basis
form
powder
mp
741 °C (lit.)
sűrűség
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
- In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
- In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?