Fontos dokumentumok
A2251
Acetyl-β-methylcholine chloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
(2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3